Print…
Homovanillic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid
162530010 162530050
ACRO162530010EA 88.4 EUR
ACRO162530010 ACRO162530050
Homovanillic acid 98%
Homovanillic acid
Fórmula: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 339
Ponto de Fusão: 141…145 °C
Número MDL : MFCD00004350
Número CAS: 306-08-1
EINECS: 206-176-7
Merck Index: 13,04761
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥97.5 %