Print…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 4-Methoxyphenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M19201-100G M19201-5G
SIALM19201-100GEA 62.4 EUR
SIALM19201-100G SIALM19201-5G
(4-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 306 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Ponto de Inflamação: 193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004345
Número CAS: 104-01-8
EINECS: 203-166-4