Print…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Methoxyphenylacetic acid
A14399.06 A14399.22 A14399.36
A14399.06EA 29 EUR
A14399.06 A14399.22 A14399.36
(4-Methoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 104-01-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 84-88° Boiling Point: 138-140°/3mm MDL No.: MFCD00004345
Fórmula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 138…140 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Ponto de Inflamação: 193
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004345
Número CAS: 104-01-8
EINECS: 203-166-4