Print…
(4-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methoxyphenylacetic acid
126020050 126021000 126022500 126020010
ACRO126020050EA 25 EUR
ACRO126020050 ACRO126021000 ACRO126022500 ACRO126020010
(4-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
(4-Methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 140 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 84…88 °C
Ponto de Inflamação: 193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004345
Número CAS: 104-01-8
EINECS: 203-166-4
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %