Print…
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Ethoxyphenylacetic Acid
A10129.09 A10129.14 A10129.18
A10129.09EA 38.7 EUR
A10129.09 A10129.14 A10129.18
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid ≥98%
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4919-33-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 87-91° Beilstein Reference: 1103143
Fórmula: (C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 87…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004346
Número CAS: 4919-33-9
EINECS: 225-545-3