Print…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methoxyphenylacetic acid
A10951.06 A10951.14 A10951.22
A10951.06EA 31.8 EUR
A10951.06 A10951.14 A10951.22
(3-Methoxyphenyl)acetic acid ≥97%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 1798-09-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 67-72° Beilstein Reference: 2614004
Fórmula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 305.95
Ponto de Fusão: 67…72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004334
Número CAS: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8