Print…
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 99.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Methoxyphenylacetic acid
126010050 126010250 126011000
ACRO126010050EA 25.1 EUR
ACRO126010050 ACRO126010250 ACRO126011000
(3-Methoxyphenyl)acetic acid 99.5%
(3-Methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OCH₃))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 305,95 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004334
Número CAS: 1798-09-0
EINECS: 217-282-8
Encomendar
Appearance White to light beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %