Print…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxyphenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
180653-25G 180653-5G
SIAL180653-25GEA 92.7 EUR
SIAL180653-25G SIAL180653-5G
(2-Methoxyphenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Peso Molecular: 166.18 g/mol
Ponto de ebulição: 332
Ponto de Fusão: 120…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004321
Número CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4