Print…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxyphenylacetic acid
A15211.09 A15211.14 A15211.18
A15211.09EA 32 EUR
A15211.09 A15211.14 A15211.18
(2-Methoxyphenyl)acetic acid ≥99%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 93-25-4 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 2047573
Fórmula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 332 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004321
Número CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4