Print…
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxyphenylacetic acid
177600250 177601000
ACRO177600250EA 59.2 EUR
ACRO177600250 ACRO177601000
(2-Methoxyphenyl)acetic acid 99%
(2-Methoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄OCH₃)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 332 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004321
Número CAS: 93-25-4
EINECS: 202-231-4
Encomendar
Appearance White to cream to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 125 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %