Print…
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22102.14 B22102.22
B22102.14EA 72.2 EUR
B22102.14 B22102.22
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid ≥98%
(2,4-Dinitrophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 643-43-6 Molecular Formula: C8H6N2O6 Formula Weight: 226.15 Melting Point: 177-182° Beilstein Reference: 1990798
Fórmula: (C₆H₃(NO₂)₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 226.15 g/mol
Ponto de Fusão: 177…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007227
Número CAS: 643-43-6
EINECS: 211-398-2