Print…
(4-Nitrophenyl)acetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Nitrophenylacetic acid
128760500 128761000
ACRO128760500EA 39.1 EUR
ACRO128760500 ACRO128761000
(4-Nitrophenyl)acetic acid 99%
(4-Nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 152…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007383
Número CAS: 104-03-0
EINECS: 203-168-5
Merck Index: 12,06719
Encomendar
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 156 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %