Print…
(3-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21540.03 B21540.06 B21540.14
B21540.03EA 29.3 EUR
B21540.03 B21540.06 B21540.14
(3-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 1877-73-2 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 117-120° Beilstein Reference: 2050088
Fórmula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007278
Número CAS: 1877-73-2
EINECS: 217-512-7