(2-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
A13411.14
A13411.22
A13411.14EA
57.1
EUR
A13411.14
A13411.22
(2-Nitrophenyl)acetic acid ≥99%
(2-Nitrophenyl)acetic acid
Purity: 99%
CAS No.: 3740-52-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 1959243
MDL No.: MFCD00007190
Fórmula:
(C₆H₄NO₂)CH₂COOH Ponto de Fusão: 139…142 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007190 Número CAS: 3740-52-1 EINECS: 223-128-0 |