Print…
(2-Nitrophenyl)acetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
157060250 157061000
ACRO157060250EA 48.8 EUR
ACRO157060250 ACRO157061000
(2-Nitrophenyl)acetic acid 99%
(2-Nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄NO₂)CH₂COOH
Ponto de Fusão: 138…142 °C
Número MDL : MFCD00007190
Número CAS: 3740-52-1
EINECS: 223-128-0
Encomendar
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 138 to 142 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %