Print…
(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
104280250 104280050 104281000
ACRO104280250EA 60.8 EUR
ACRO104280250 ACRO104280050 ACRO104281000
(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(NH₂))CH₂COOH
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 196…201 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007916
Número CAS: 1197-55-3
EINECS: 214-828-7
Merck Index: 13,00462
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 201 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.01 %
Strontium (Sr) ≤0.1 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute HCl)