Print…
Ácido fenilacético, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P16621-100G P16621-500G P16621-5G
SIALP16621-100GEA 64.4 EUR
SIALP16621-100G SIALP16621-500G SIALP16621-5G
Ácido fenilacético, Sigma-Aldrich®
Ácido fenilacético
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 265
Ponto de Fusão: 74…77 °C
Densidade: 1.081 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 132
Número MDL : MFCD00004313
Número CAS: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422