Print…
Ácido fenilacético 98.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
130280050 130285000 130280025
ACRO130280050EA 25.5 EUR
ACRO130280050 ACRO130285000 ACRO130280025
Ácido fenilacético 98.5%
Ácido fenilacético
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 265
Ponto de Fusão: 75…78 °C
Densidade: 1.08 g/cm³
Ponto de Inflamação: 132
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004313
Número CAS: 103-82-2
EINECS: 203-148-6
Merck Index: 12,07422
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %