Print…
Diphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D204307-100G D204307-5G
SIALD204307-100GEA 96.5 EUR
SIALD204307-100G SIALD204307-5G
Diphenylacetic acid, Sigma-Aldrich®
Diphenylacetic acid
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 142…143 °C
Densidade: 1,258 g/cm³ (15 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004251
Número CAS: 117-34-0
EINECS: 204-185-0
Merck Index: 13,03348