Print…
4-Phenylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P21005-100G P21005-25G
SIALP21005-100GEA 181 EUR
SIALP21005-100G SIALP21005-25G
4-Phenylbutyric acid, Sigma-Aldrich®
4-Phenylbutyric acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 290…294 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Número MDL : MFCD00004403
Número CAS: 1821-12-1
EINECS: 217-341-8