Print…
3-Phenylpropionic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14908.22 A14908.36
A14908.22EA 60.7 EUR
A14908.22 A14908.36
3-Phenylpropionic acid ≥99%
3-Phenylpropionic acid
Purity: 99% CAS No.: 501-52-0 Molecular Formula: C6H5(CH2)2CO2H Formula Weight: 150.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 47-50° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 907515 Merck Reference: 14,4784 MDL No.: MFCD00002771
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 280 °C
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Densidade: 1,071
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002771
Número CAS: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Merck Index: 14,4784