Print…
(4-Biphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Biphenylacetic acid
188150250 188150100
ACRO188150250EA 100 EUR
ACRO188150250 ACRO188150100
(4-Biphenyl)acetic acid 98%
(4-Biphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₅C₆H₅)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 365 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 156…160 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004351
Número CAS: 5728-52-9
EINECS: 227-233-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03979
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 165 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %