Print…
3,5-Xylylacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(3,5-Dimethylphenyl)acetic acid, (3,5-Dimethylphenyl)acetic acid
L09707.03 L09707.06
L09707.03EA 55 EUR
L09707.03 L09707.06
3,5-Xylylacetic acid ≥98%
3,5-Xylylacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 42288-46-0 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 2083903
Fórmula: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 164.2 g/mol
Ponto de Fusão: 99…103 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082776
Número CAS: 42288-46-0