Print…
Methyl benzilate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15907.18 A15907.30
A15907.18EA 26.2 EUR
A15907.18 A15907.30
Methyl benzilate ≥98%
Methyl benzilate
Purity: 98% CAS No.: 76-89-1 Molecular Formula: C15H14O3 Formula Weight: 242.28 Melting Point: 73-76° Boiling Point: 187°/13mm Merck Reference: 14,1080 MDL No.: MFCD00004446
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Peso Molecular: 242.27 g/mol
Ponto de ebulição: 187 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 73…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004446
Número CAS: 76-89-1
EINECS: 200-991-1
Merck Index: 13,01080