Print…
Methyl phenylacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Phenylacetic acid methyll ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W273309-10KG-K W273309-1KG-K
SIALW273309-10KG-KEA 524 EUR
SIALW273309-10KG-K SIALW273309-1KG-K
Methyl phenylacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl phenylacetate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 218 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 49…50 °C
Densidade: 1,067 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008453
Número CAS: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 12,07422