Print…
Fenilacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W245208-1KG-K W245208-5KG-K
SIALW245208-1KG-KEA 132 EUR
SIALW245208-1KG-K SIALW245208-5KG-K
Fenilacetato de etilo, Sigma-Aldrich®
Fenilacetato de etilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2 g/mol
Ponto de ebulição: 226
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009178
Número CAS: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 13,03872