Print…
Fenilacetato de etilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19356.0E A19356.22 A19356.36
A19356.0EEA 205 EUR
A19356.0E A19356.22 A19356.36
Fenilacetato de etilo ≥99%
Fenilacetato de etilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2 g/mol
Ponto de ebulição: 223…225 °C
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1.030
Ponto de Inflamação: 77 °C (170 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009178
Número CAS: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 14,3840