Print…
Fenilacetato de etilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148430010 148432500 148430050
ACRO148430010EA 214 EUR
ACRO148430010 ACRO148432500 ACRO148430050
Fenilacetato de etilo 99%
Fenilacetato de etilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2 g/mol
Ponto de ebulição: 226
Ponto de Fusão: –29 °C
Densidade: 1.03 g/cm³
Ponto de Inflamação: 102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009178
Número CAS: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 13,03872
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g