Print…
Acetato de benzilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W213519-100G-K W213519-1KG-K W213519-5KG-K
SIALW213519-100G-KEA 178 EUR
SIALW213519-100G-K SIALW213519-1KG-K SIALW213519-5KG-K
Acetato de benzilo, Sigma-Aldrich®
Acetato de benzilo
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 206
Ponto de Fusão: –51 °C
Densidade: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 95
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008712
Número CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125