Print…
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22872.06 B22872.14
B22872.06EA 101 EUR
B22872.06 B22872.14
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid ≥97%
(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 177985-32-9 Molecular Formula: C8H6ClFO2 Formula Weight: 188.59 Melting Point: 102-105° MDL No.: MFCD00236028
Fórmula: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 289 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 102…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236028
Número CAS: 177985-32-9