Print…
4-Nitrofenil cloroformato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
160210-100G 160210-25G 160210-5G
SIAL160210-100GEA 556 EUR
SIAL160210-100G SIAL160210-25G SIAL160210-5G
4-Nitrofenil cloroformato, Sigma-Aldrich®
4-Nitrofenil cloroformato
Fórmula: C₇H₄ClNO₄
Ponto de ebulição: 159 °C (19 mmHg)
Ponto de Fusão: 78…81 °C
Número MDL : MFCD00007321
Número CAS: 7693-46-1
EINECS: 231-706-9
UN: 3261
ADR: 8,II