4-Nitrofenil cloroformato 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
170800050
170800250
170801000
170805000
ACRO170800050EA
35.7
EUR
ACRO170800050
ACRO170800250
ACRO170801000
ACRO170805000
4-Nitrofenil cloroformato 97%
4-Nitrofenil cloroformato
Fórmula:
C₇H₄ClNO₄ Ponto de ebulição: 159…162 °C (19 mmHg) Ponto de Fusão: 73…81 °C Ponto de Inflamação: >110 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00007321 Número CAS: 7693-46-1 EINECS: 231-706-9 UN: 2923 ADR: 8,II |
Appearance | White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 77 to 82 °C |
Titration Argentometric | ≥96.0 % (ex Cl) |