Print…
(4-Chlorophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Chlorophenyl)acetic acid, p-Chlorophenylacetic Acid
160721000 160725000 160720050 160720025
ACRO160721000EA 66.4 EUR
ACRO160721000 ACRO160725000 ACRO160720050 ACRO160720025
(4-Chlorophenyl)acetic acid 98%
(4-Chlorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Peso Molecular: 170.6 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Ponto de Fusão: 103…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004344
Número CAS: 1878-66-6
EINECS: 217-521-6
Encomendar
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in CHCl3) clear
Titration with NaOH 97.5 to 101.0 % (On dry substance)