Print…
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
280003-25G 280003-5G
SIAL280003-25GEA 137 EUR
SIAL280003-25G SIAL280003-5G
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 314 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Número MDL : MFCD00004333
Número CAS: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7