Print…
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Dichlorophenylacetic acid
A15653.06 A15653.14 A15653.22
A15653.06EA 29 EUR
A15653.06 A15653.14 A15653.22
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98%
(3,4-Dichlorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 5807-30-7 Molecular Formula: C8H6Cl2O2 Formula Weight: 205.04 Odour: Odourless Melting Point: 87-92° Beilstein Reference: 1953781 MDL No.: MFCD00004333
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Peso Molecular: 205.04 g/mol
Ponto de ebulição: 314
Ponto de Fusão: 87…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004333
Número CAS: 5807-30-7
EINECS: 227-368-7