Print…
(2-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chlorophenylacetic acid
A15834.09 A15834.18 A15834.30
A15834.09EA 39.5 EUR
A15834.09 A15834.18 A15834.30
(2-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 2444-36-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Odour: Odourless Melting Point: 94-97° Boiling Point: 145°/5mm Beilstein Reference: 1101523 MDL No.: MFCD00004317
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
Peso Molecular: 170.6 g/mol
Ponto de ebulição: 145 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 94…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004317
Número CAS: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0