Print…
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dichlorophenylacetic acid
D2931-25G D2931-5G
TCIAD2931-25GEA 223 EUR
TCIAD2931-25G TCIAD2931-5G
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(2,3-Dichlorophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₃Cl₂)CH₂COOH
Número MDL : MFCD01861393
Número CAS: 10236-60-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dabf41e5c219ea67ad438c86f60350d52afff36&vid=5dabf41e5c219ea67ad438c86f60350d52afff36&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency