Print…
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
388840050 388840250
ACRO388840050EA 16.7 EUR
ACRO388840050 ACRO388840250
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 98+%
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
Número MDL : MFCD00018791
Número CAS: 14062-24-9
EINECS: 237-906-2
Encomendar
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %