Print…
(4-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
138673-100G 138673-25G
SIAL138673-100GEA 334 EUR
SIAL138673-100G SIAL138673-25G
(4-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Bromophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 326 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Número MDL : MFCD00004342
Número CAS: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7