Print…
(4-Bromophenyl)acetic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
A15325.14 A15325.22
A15325.14EA 77.7 EUR
A15325.14 A15325.22
(4-Bromophenyl)acetic acid ≥99%
(4-Bromophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 1878-68-8 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 115-119° Beilstein Reference: 972146
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 326 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 115…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004342
Número CAS: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7