Print…
(4-Bromophenyl)acetic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
160520250 160521000
ACRO160520250EA 61.3 EUR
ACRO160520250 ACRO160521000
(4-Bromophenyl)acetic acid 99%
(4-Bromophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 326 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004342
Número CAS: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7
Encomendar
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %