Print…
(3-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
288861-25G 288861-5G
SIAL288861-25GEA 75.4 EUR
SIAL288861-25G SIAL288861-5G
(3-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(3-Bromophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 102…103 °C
Número MDL : MFCD00004330
Número CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1