Print…
(3-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(3-Bromophenyl)acetic acid
B20758.06 B20758.14
B20758.06EA 127 EUR
B20758.06 B20758.14
(3-Bromophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Bromophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1878-67-7 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 2045104
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 100…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004330
Número CAS: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1