Print…
(2-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
260061-25G 260061-5G
SIAL260061-25GEA 180 EUR
SIAL260061-25G SIAL260061-5G
(2-Bromophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(2-Bromophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 107,5 °C
Número MDL : MFCD00004314
Número CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2