Print…
(2-Bromophenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
296650100 296650050
ACRO296650100EA 29.6 EUR
ACRO296650100 ACRO296650050
(2-Bromophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Ponto de ebulição: 308 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 104…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004314
Número CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %