Print…
4-(Indol-3-yl)butyric acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
I5386-1G I5386-25G I5386-5G
SIALI5386-1GEA 41.8 EUR
SIALI5386-1G SIALI5386-25G SIALI5386-5G
4-(Indol-3-yl)butyric acid, Sigma-Aldrich®
4-(Indol-3-yl)butyric acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Ponto de Fusão: 121…126 °C
Densidade: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005664
Número CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987