Print…
4-(Indol-3-yl)butyric acid, Millipore®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.00354.0005 1.00354.0025 1.00354.0100 1.00354.0500
1.00354.0005EA 57.4 EUR
1.00354.0005 1.00354.0025 1.00354.0100 1.00354.0500
4-(Indol-3-yl)butyric acid, Millipore®
4-(Indol-3-yl)butyric acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Ponto de Fusão: 121…126 °C
Densidade: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005664
Número CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987