4-(Indol-3-yl)butyric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A15260.14
A15260.06
A15260.22
A15260.14EA
199
EUR
A15260.14
A15260.06
A15260.22
4-(Indol-3-yl)butyric acid ≥98%
4-(Indol-3-yl)butyric acid
Purity: 98%
CAS No.: 133-32-4
Molecular Formula: C12H13NO2
Formula Weight: 203.24
Odour: Odourless
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 171120
Merck Reference: 14,4965
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005664
Fórmula:
C₁₂H₁₃NO₂ Ponto de Fusão: 121…125 °C Densidade: 1,27 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005664 Número CAS: 133-32-4 EINECS: 205-101-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4965 |