Print…
4-(Indol-3-yl)butyric acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
160690050 160690250 160691000
ACRO160690050EA 77.3 EUR
ACRO160690050 ACRO160690250 ACRO160691000
4-(Indol-3-yl)butyric acid 98%
4-(Indol-3-yl)butyric acid
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 120…125 °C
Densidade: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005664
Número CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987
Encomendar
Appearance White to yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %