Print…
3-(Indol-3-yl)propionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L04877.14 L04877.06
L04877.14EA 97.3 EUR
L04877.14 L04877.06
3-(Indol-3-yl)propionic acid ≥98%
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 830-96-6 Molecular Formula: C11H11NO2 Formula Weight: 189.21 Melting Point: 132-135° Beilstein Reference: 147733
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Densidade: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005660
Número CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1